Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c1-11(2)6-9-5-8(7-12)3-4-10(9)13-11/h3-5,7H,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 176.08 |