Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane, 98+%
Artikelnummer. 11380064
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380064 25 g 25g
11370064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00482.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2916-31-6 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan bruges som organiske mellemprodukter, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan anvendes som organiske mellemprodukter
, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2916-31-6
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00014106
InChI nøgle SIJBDWPVNAYVGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76209
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
SMIL CC1(C)OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane
Tæthed 0.946
Kogepunkt 91°C to 93°C
Flammepunkt 6°C (42°F)
Brydningsindeks 1.398
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102775
Synonym 1,3-dioxolane, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 1,3-dioxolane, dimethyl, acetone ethylene ketal, acetone ethylene acetal, acetone, cyclic ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2,2-dimethyl, sijbdwpvnayvgy-uhfffaoysa, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 102.13
Procent renhed ≥98%