Få mere at vide
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10624755 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10624755 1 g Glasflaske 1g
10401484 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10624755 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22195-47-7 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22195-47-7
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD01321384
InChI nøgle HXOYWCSTHVTLOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methylamine, 1-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methylamine, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-methanamine, 1,3-dioxolane-4-methanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-aminomethyl-1,3-dioxolane, 2.2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
PubChem CID 4122349
IUPAC navn (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanamin
SMIL CC1(C)OCC(CN)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0120g/mL
Kogepunkt 164°C to 165°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.012
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.