missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoate |
| CAS | 124635-82-1 |
| Molekylær formel | C21H23FO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23FO4/c1-14(20(23)24-12-17-13-25-21(2,3)26-17)16-9-10-18(19(22)11-16)15-7-5-4-6-8-15/h4-11,14,17H,12-13H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C(=O)OCC1COC(C)(C)O1)c2ccc(c(F)c2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.4 |
| Formel vægt | 358.158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?