Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 155818-14-7 |
| Molekylær formel | C8 H14 O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2)11-4-6(5-12-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)C1COC(C)(C)OC1 |
| IUPAC navn | methyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vægt | 174.0892 |