Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 111934-93-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 O6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O6/c1-9(2)15-5-10(6-16-9,7(11)13-3)8(12)14-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)C1(COC(C)(C)OC1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | dimethyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.23 |
| Formel vægt | 232.0947 |