Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion, 98 %
Artikelnummer. 10647164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647164 500 g Glasflaske 500g
10617352 25 g Glasflaske 25g
10421821 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647164 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198455000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2033-24-1
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00006638
InChI nøgle GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acid
PubChem CID 16249
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
SMIL CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92 °C til 96 °C
Farve Beige-Brun til Brun-Hvid
Flammepunkt >365 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Fieser 08,313; 10,252; 11,311; 13,172
Merck Index 15, 5885
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,5 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselige i ethanol og kloroform
Formel vægt 144.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver