Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 92 °C til 96 °C |
| Farve | Beige-Brun til Brun-Hvid |
| Flammepunkt | >365 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione