Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-on, TRC
Artikelnummer. 30383981
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383981 10 g
30377103 5 g
30369971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47284010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74181-34-3
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Synonym 1,3-Dioxan-5-one, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one
SMIL CC1(C)OCC(=O)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 130.063