Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one, tech. 90%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486890
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486890 1 g 1g
15479129 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486890 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20177.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74181-34-3 | Molecular Formula: C6H10O3 | Molecular Weight: 130.143 g/mol
2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-on anvendes til fremstilling af 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol ved at reducere med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til annullering af bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa, beta-enaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-on anvendes til fremstilling af 2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol ved at reducere med lithiumaluminiumhydrid. Det bruges også til annullering af bete-(hetero)aryl-alfa-nitro-alfa, beta-enaler.
Opløselighed Blandbar med vand og
de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Luft-, fugt- og varmefølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74181-34-3
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00671514
InChI nøgle ASFQDNDZFGFMMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-1,3-dioxane-5-one, 2,2-dimethyl-1,3 dioxan-5-one, 1,3-dioxan-5-one, 2,2-dimethyl, acmc-1bg7h, ksc496q3n, 5-oxo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-one, technical 250mg
PubChem CID 2733141
IUPAC navn 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-on
SMIL CC1(OCC(=O)CO1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Kogepunkt 40 °C til 46 °C (14 mmHg)
Brydningsindeks 1.4315
Mængde 1 g
Beilstein 3061933
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Blandet med vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 130.15
Procent renhed 90%
Grad Teknisk