Få mere at vide
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-ol |
| CAS | 3391-30-8 |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-m-dioxan-5-ol, 2,2-Dimethyl-[1,3]dioxan-5-ol, 5-Hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-6(2)8-3-5(7)4-9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)OCC(O)CO1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.158 |
| Formel vægt | 132.079 |