Få mere at vide
2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,15-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 212.1313 |