Få mere at vide
2,2-Dimethoxypropan, TRC
Artikelnummer. 30374775
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30374775 1 g
1 options
Artikelnummer. 30374775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4710851G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethoxypropane
CAS 77-76-9
Molekylær formel C5H12O2
Mængde 1 g
Synonym 2,2-Bis(methyloxy)propane, 2,2-Dimethoxypropane, Acetone Dimethyl Ketal, NSC 62085
InChI formel InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
SMIL COC(C)(C)OC
IUPAC navn 2,2-dimethoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 104.15
Formel vægt 104.0837