Få mere at vide
2,2-Dimethoxypropan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethoxypropane |
| CAS | 77-76-9 |
| Molekylær formel | C5H12O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,2-Bis(methyloxy)propane, 2,2-Dimethoxypropane, Acetone Dimethyl Ketal, NSC 62085 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3 |
| SMIL | COC(C)(C)OC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethoxypropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vægt | 104.0837 |