Få mere at vide
2,2-dimethoxypropan, 98%
Artikelnummer. 11474884
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474884 500 mL 500ml
11404130 100 mL 100ml
11484884 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474884 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13810.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-76-9 | C5H12O2 | 104,149 g/mol
2,2-Dimethoxypropan virker som et dehydrerende middel. Det tjener også som et mellemprodukt i syntesen af vitamin E, vitamin A og forskellige carotenoider såsom astaxanthin. Det bruges som et reagens til fremstilling af 1,2-dioler, acetonider, isopropylidenderivater af sukkerarter, nukleosider, methylestere af aminosyrer og enolethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-Dimethoxypropan virker som et dehydrerende middel. Det tjener også som et mellemprodukt i syntesen af vitamin E, vitamin A og forskellige carotenoider såsom astaxanthin. Det bruges som et reagens til fremstilling af 1,2-dioler, acetonider, isopropylidenderivater af sukkerarter, nukleosider, methylestere af aminosyrer og enolethere.
Opløselighed
Opløselig i benzen, carbontetrachlorid, ethylether og n-butan, methanol. Moderat opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-76-9
Molekylær formel C5H12O2
Molekylvægt (g/mol) 104.149
MDL nummer MFCD00008479
InChI nøgle HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone dimethyl acetal, propane, 2,2-dimethoxy, acetone dimethyl ketal, acetone, dimethyl acetal, acetone-dimethyl acetal, 2,2-dimethoxy propane, acetone dimethylacetal, 2,2-dimethyoxypropane, 2,2-dimethoxy-propane, dimethoxypropan
PubChem CID 6495
IUPAC navn 2,2-dimethoxypropan
SMIL CC(C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethoxypropane
Smeltepunkt °C til 47 °C
Tæthed 0.848
Kogepunkt 79 °C til 81 °C
Flammepunkt -11 °C (12 °F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.378
Mængde 500 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 635678
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, carbontetrachlorid, ethylether og n-butan, methanol. Moderat opløseligt i vand.
Formel vægt 104.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethoxypropane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethoxypropane