Få mere at vide
2,2-dimethoxybutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-dimethoxybutane |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5-6(2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 118.0994 |