Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| CAS | 122-07-6 |
| Molekylær formel | C5 H13 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CNCC(OC)OC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethoxy-N-methylethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.0946 |