Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Mikromol™
Beskrivelse
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| CAS | 122-07-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Methimazole Related Compound A, Thiamazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CNCC(OC)OC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethoxy-N-methylethanamine |
| Vis mere |