Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052508
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052508 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052508 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0889.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
CAS 122-07-6
Analyt- eller komponentnavne 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine, Methimazole Related Compound A, Thiamazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6-4-5(7-2)8-3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMIL CNCC(OC)OC
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-N-methylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 119.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 119.0946 g/mol