Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-2-fenylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 17914135
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17914135 10 g
17953625 50 g
17941945 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17914135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47068010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24650-42-8
Molekylær formel C16 H16 O3
Molekylvægt (g/mol) 256.3
Synonym Benzil dimethyl acetal (6CI), 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethanone, 1,2-Diphenyl-2,2-dimethoxyethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenyl-1-ethanone, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one, 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone, 2,2-Dimethoxyphenylacetophenone, 2-Phenyl-2,2-dimethoxyacetophenone, Aronix C 101, BDK, Benzil dimethyl ketal, Benzil mono(dimethyl acetal), Benzil mono(dimethyl ketal), Benzoin dimethyl ether, C 101, Chemcure BDK, Ciba 651, DMPA, Doublecure BDK, Esacure KB 1, I 651, IC 127, IR 651, IRG 651, Irgacure 621, Irgacure 641, Irgacure 651, Irgacure 654, Irgacure 671, Irgacure 951, Irgacure E 651, Irgacure I 651, KB 1, Kayacure BDMK, Lucirin BDK, Micure BK 6, Omnirad 651, Omnirad BDK, PIBDK, Photocure 51, Photoinitiator 651, Photoinitiator 6512, Photoinitiator BDK, Photomer 51, Quantacure BDK, SB-PI 718, Speedcure BKL, UV 651, α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, α,α-Dimethoxydeoxybenzoin, ω,ω-Dimethoxy-ω-phenylacetophenone
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethanon
SMIL COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
Formel vægt 256.1099