Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, 99%
Artikelnummer. 10242652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10242652 5 g Glasflaske 5g
10184010 50 g Glasflaske 50g
10543361 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187840050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.62 DKK
    205.65 DKK / 5g
    Spare 21.97 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24650-42-8
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.30
MDL nummer MFCD00008475
InChI nøgle KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethanon
SMIL COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,2% maks. (75 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COC(OCH3)2C6H5
Mængde 5 g
Merck Index 14, 3392
Formel vægt 256.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.