Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, 99%
Artikelnummer. 10184010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184010 50 g Glasflaske 50g
10242652 5 g Glasflaske 5g
10543361 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    584.65 DKK / 50g
    Spare 115.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 24650-42-8 | C16H16O3 | 256,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24650-42-8
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.30
MDL nummer MFCD00008475
InChI nøgle KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, benzil dimethyl ketal, kayacure bdmk, irgacure 651, ethanone, 2,2-dimethoxy-1,2-diphenyl, lucirin bdk, photomer 51, benzil dimethylketal, esacure kb 1, irgacure 621
PubChem CID 90571
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethanon
SMIL COC(OC)(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,2% maks. (75 °C, 2 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COC(OCH3)2C6H5
Mængde 50 g
Merck Index 14, 3392
Formel vægt 256.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver