Få mere at vide
2,2-Dimethoxy-1-propanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethoxy-1-propanamine |
| CAS | 131713-50-3 |
| Molekylær formel | C5 H13 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(C)(CN)OC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethoxypropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.162 |
| Formel vægt | 119.095 |