Få mere at vide
2,2'-Dimethoxy-1,1'-biphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dimethoxy-1,1'-biphenyl |
| CAS | 4877-93-4 |
| Molekylær formel | C14 H14 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O2/c1-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)16-2/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccccc1c2ccccc2OC |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-(2-methoxyphenyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Formel vægt | 214.0994 |