Få mere at vide
2,2-Diiodopropane, TRC
Artikelnummer. 30385777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385777 5 g
30372155 1 g
30383903 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4557155G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-13-7
Molekylær formel C3H6I2
Molekylvægt (g/mol) 295.89
IUPAC navn 2,2-diiodopropane
SMIL IC(I)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Diiodopropane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6I2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
Formel vægt 295.8559