Få mere at vide
2,2'-Dihydroxybiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11492537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492537 100 g 100g
11414130 25 g 25g
11402547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14800.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Dihydroxybiphenyl, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1806-29-7
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00002210
InChI nøgle IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Smeltepunkt 107 °C til 111 °C
Tæthed 1.34
Kogepunkt 314 °C til 316 °C
Flammepunkt 154 °C (309 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 1638363
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)phenol
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%