Få mere at vide
2,2'-Dihydroxybiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11414130
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414130 25 g 25g
11492537 100 g 100g
11402547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414130 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14800.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1806-29-7 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
2,2'-Dihydroxybiphenyl, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2′ -Dihydroxybiphenyl, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1806-29-7
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00002210
InChI nøgle IMHDGJOMLMDPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-biphenol, 1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 2,2'-dihydroxybiphenyl, biphenyl-2,2'-diol, o,o'-diphenol, o,o'-biphenol, o-dihydroxydiphenyl, o,o'-dihydroxybiphenyl, 2,2'-biphenyldiol, 2,2'-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 15731
ChEBI CHEBI:28970
SMIL OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Tæthed 1.34
Kogepunkt 314°C to 316°C
Flammepunkt 154°C (309°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1638363
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)phenol
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2'-Dihydroxybiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-2,2-diol