Få mere at vide
2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone |
| CAS | 131-54-4 |
| Molekylær formel | C15 H14 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, Benzophenone, 2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxy- (6CI,8CI), Bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanone, 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-(2-Hydroxy-4-methoxybenzoyl)-5-methoxyphenol, 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dihydroxybenzophenone, Benzophenone 6, Cyasorb UV 12, NSC 40149, Seesorb 107, UV 49, Uvinul 3049, Uvinul D 49 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-19-9-3-5-11(13(16)7-9)15(18)12-6-4-10(20-2)8-14(12)17/h3-8,16-17H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | bis(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)methanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.27 |
| Formel vægt | 274.0841 |