Få mere at vide
2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone-5,5'-disulfonic Acid Disodium Salt, (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone-5,5'-disulfonic Acid Disodium Salt, (Technical Grade) |
| CAS | 76656-36-5 |
| Molekylær formel | C15H12Na2O11S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Uvinul DS 49, Uvinul 3048, Benzophenone 9 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O11S2.2Na/c1-25-11-5-9(16)7(3-13(11)27(19,20)21)15(18)8-4-14(28(22,23)24)12(26-2)6-10(8)17;;/h3-6,16-17H,1-2H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)[O-])C(=O)c2cc(c(OC)cc2O)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;4-hydroxy-5-(2-hydroxy-4-methoxy-5-sulfonatobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.36 |
| Formel vægt | 477.9616 |