Få mere at vide
2,2-difluorravsyre, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043432
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11330204
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00773.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 665-31-6 | C4H4F2O4 | 154.07 g/mol
2,2-difluorravsyre anvendes til fremstilling af fluorfumarsyre. Det bruges også til enolatalkylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-difluorravsyre anvendes til fremstilling af fluorfumarsyre. Det bruges også til enolatalkylering.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 665-31-6
Molekylær formel C4H4F2O4
Molekylvægt (g/mol) 154.07
MDL nummer MFCD00040970
InChI nøgle ZYLFHISLYSHWRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorosuccinic acid, 2,2-difluorosuccinicacid, butanedioic acid, 2,2-difluoro, pubchem23428, 2,2-difluoro-butanedioic acid, butanedioic acid,2,2-difluoro, 2,2-difluoro succinic acid, 2,2-difluorobutane-1,4-dioic acid
PubChem CID 69581
IUPAC navn 2,2-difluorbutandisyre
SMIL OC(=O)CC(F)(F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluorosuccinic acid
Smeltepunkt 139°C to 144°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1773355
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 154.07
Procent renhed 94%