Få mere at vide
2,2-Difluorosuccinsyre, 94%
Beskrivelse
2,2-difluorravsyre anvendes til fremstilling af fluorfumarsyre. Det bruges også til enolatalkylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2-difluorravsyre anvendes til fremstilling af fluorfumarsyre. Det bruges også til enolatalkylering.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluorosuccinic acid |
| Smeltepunkt | 139 °C til 144 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1773355 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 154.07 |
| Procent renhed | 94% |