Få mere at vide
2,2-Difluorpropionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoropropionic acid |
| CAS | 373-96-6 |
| Molekylær formel | C3H4O2F2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-difluorpropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.05 |
| Formel vægt | 110.0179 |