Få mere at vide
2,2-Difluorpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30377101
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30377101 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30377101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455898100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoropropionic acid
CAS 373-96-6
Molekylær formel C3H4O2F2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4F2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
SMIL CC(F)(F)C(=O)O
IUPAC navn 2,2-difluorpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 110.05
Formel vægt 110.0179