Få mere at vide
2,2-difluorpropionsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331959
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331959 1 g 1g
15433347 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331959 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26030.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 373-96-6 | Molekylær formel: C3H4F2O2 | Molekylvægt: 110,06 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 373-96-6
Molekylær formel C3H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 110.06
MDL nummer MFCD03093764
InChI nøgle PMWGIVRHUIAIII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropropionic acid, 2,2-difluoropropionicacid, 2,2-difluoro-propionic acid, propanoic acid, 2,2-difluoro, acmc-1ctsu, 2,2-difluorpropionic acid
PubChem CID 2782825
IUPAC navn 2,2-difluorpropansyre
SMIL CC(F)(F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoropropionic acid
Smeltepunkt 36 °C til 44 °C
Kogepunkt 142 °C
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Lineær formel CH3CF2COOH
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Formel vægt 110.06
Procent renhed 97%