Få mere at vide
2,2-Difluoromalonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoromalonamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F2N2O2/c4-3(5,1(6)8)2(7)9/h(H2,6,8)(H2,7,9) |
| Formel vægt | 138.0241 |