Få mere at vide
2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoroethylamine-d2 Hydrochloride |
| CAS | 2733213-72-2 |
| Molekylær formel | C2H3D2F2N • HCl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,2-Difluoro-1-ethanamine-d2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H/i/hD2 |
| SMIL | [2H]N(CC(F)F)[2H].Cl |
| IUPAC navn | 2,2-difluoroethan-1-amine-d2 hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.54 |
| Formel vægt | 119.03 |