Få mere at vide
2,2-Difluoroethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoroethanol |
| CAS | 359-13-7 |
| Molekylær formel | C2 H4 F2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Difluoro-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4F2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2 |
| SMIL | OCC(F)F |
| IUPAC navn | 2,2-difluoroethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.05 |
| Formel vægt | 82.023 |