Få mere at vide
2,2-Difluoroethanol, 97%
Artikelnummer. 11415826
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415826 1 g 1g
11425826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22201.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 359-13-7 | C2H4F2O | 82.05 g/mol
2,2-difluorethanol anvendes som et kemisk mellemprodukt. Det har brede anvendelser inden for medicin og fluorpolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-difluorethanol anvendes som kemiske mellemprodukter. Det har brede anvendelser inden for medicin og fluorpolymerer.
Opløselighed
opløselig i chloroform, ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 359-13-7
Molekylær formel C2H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 82.05
MDL nummer MFCD00042248
InChI nøgle VOGSDFLJZPNWHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoroethan-1-ol, 2,2-difluoro-ethanol, ethanol, 2,2-difluoro, chf2ch2oh, 2,2-difluroethanol, 2,2-difluorethanol, 2,2-difluoro ethanol, 2,2-difluoroethylalcohol, difluoroethanol related, acmc-209ik0
PubChem CID 136187
IUPAC navn 2,2-difluorethanol
SMIL C(C(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoroethanol
Smeltepunkt -28°C
Tæthed 1.296
Kogepunkt 95°C to 96°C
Flammepunkt 3°C (37°F)
Brydningsindeks 1.3335
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1731617
Opløselighedsinformation soluble in chloroform,ethanol.
Formel vægt 82.05
Procent renhed 97%