Få mere at vide
2,2-Difluorcyclopropancarboxylsyre, 95%
Artikelnummer. 11329969
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329969 5 g 5g
11309969 250 mg 250mg
11319969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25752.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 107873-03-0 | C4H4F2O2 | 122,071 g/mol
2,2-difluorcyclopropancarboxylsyrederivat (dvs 2,2-difluorcyclopropancarbonylchlorid) bruges i Friedel-Crafts-reaktioner med forskellige arener til fremstilling af aryl-2,2-difluorcyclopropylketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,2-difluorcyclopropancarboxylsyrederivat (dvs 2,2-difluorcyclopropancarbonylchlorid) bruges i Friedel-Crafts-reaktioner med forskellige arener til fremstilling af aryl-2,2-difluorcyclopropylketoner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107873-03-0
Molekylær formel C4H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 122.071
MDL nummer MFCD04115828
InChI nøgle KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorocyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro, acmc-20aht4, 2-carboxy-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluoro cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropanecarboxylic?acid, 2,2-difluorocyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluorocyclopropane-carboxylic acid, 2,2-difluoro-cyclopropane-carboxylic acid
PubChem CID 2782823
IUPAC navn 2,2-difluorcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C1C(C1(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 55 °C til 60 °C
Kogepunkt 70 °C (7 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 122.07
Procent renhed 95%