Få mere at vide
2,2-Difluorobutyric acid, 97%
Artikelnummer. p-7028489
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15483307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25830.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2366-62-3
Molekylær formel C4H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.087
MDL nummer MFCD03093765
InChI nøgle SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC navn 2,2-difluorbutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluorobutyric acid
Smeltepunkt 7°C to 9°C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 100°C to 101°C (8.5 mmHg)
Lineær formel CH3CH2CF2COOH
Brydningsindeks 1.3645
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 124.09
Procent renhed 97%