Få mere at vide
2,2-Difluorobutyrsyre, 97%
Artikelnummer. 15483307
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483307 250 mg 250mg
11465550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25830.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2366-62-3 | C4H6F2O2 | 124,087 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2366-62-3
Molekylær formel C4H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.087
MDL nummer MFCD03093765
InChI nøgle SBSKRVZFWQPJID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobutyric acid, 2,2-difluorobutyricacid, pubchem15470, difluoramino butyric acid, 2,2-bis fluoranyl butanoic acid
PubChem CID 3711426
IUPAC navn 2,2-difluorbutansyre
SMIL CCC(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluorobutyric acid
Smeltepunkt 7 °C til 9 °C
Tæthed 1.22
Kogepunkt 100 °C til 101 °C (8,5 mmHg)
Lineær formel CH3CH2CF2COOH
Brydningsindeks 1.3645
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Formel vægt 124.09
Procent renhed 97%