Få mere at vide
2,2'-Difluorobiphenyls, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 16350038
2,2'-Difluorobiphenyls, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16350038 Shop alle SPEX Certiprep produkter
1 mL
Mængde:
1 mL
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16350038
Brand: SPEX Certiprep S1542
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,2'-Difluorobiphenyl388-82-91000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Difluorobiphenyl
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 388-82-9, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 625
Molekylær formel C12H8F2
MDL nummer MFCD00017910
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle PXFIPIAXFGAEMJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1F
IUPAC navn 2,2'-difluoro-1,1'-biphenyl
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 190.19
PubChem CID 123055
Mængde 1 mL
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,2'-Difluorobiphenyls, SPEX CertiPrep™ >