Få mere at vide
2,2-Difluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoroacetamide |
| CAS | 359-38-6 |
| Molekylær formel | C2H3F2NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Difluoroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3F2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| SMIL | NC(=O)C(F)F |
| IUPAC navn | 2,2-difluoroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 95.05 |
| Formel vægt | 95.0183 |