Få mere at vide
2,2-difluor-N-methoxy-N-methylacetamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403510
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10403510 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10403510 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00153DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
CAS 142492-01-1
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C4H7F2NO2
MDL nummer MFCD06248152
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
InChI nøgle CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CON(C)C(=O)C(F)F
IUPAC navn 2,2-difluor-N-methoxy-N-methylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 139.10
PubChem CID 19023731
Formel vægt 139.1
Procent renhed 95%