Få mere at vide
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamid, 95%
Artikelnummer. 11435560
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435560 5 g 5g
15403317 250 mg 250mg
11425560 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25833.06
CAS: 142492-01-1 | C4H7F2NO2 | 139,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142492-01-1
Molekylær formel C4H7F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 139.10
MDL nummer MFCD06248152
InChI nøgle CUPRFYMJGQMIIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19023731
IUPAC navn 2,2-difluor-N-methoxy-N-methylacetamid
SMIL CON(C)C(=O)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
Kogepunkt 40 °C til 41 °C (0,7 mmHg)
Brydningsindeks 1.402
Mængde 5 g
Synonym n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide
Formel vægt 139.1
Procent renhed 95%