Få mere at vide
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamid, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide |
| Kogepunkt | 40°C to 41°C (0.7 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.402 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | n-methyl-n-methoxydifluoroacetamide, acetamide, 2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, acmc-20a3nv, n-methoxy-n-methyldifluoroacetamide, n-methoxy-n-methyl difluoroacetamide, n-difluoroacetyl-n-methoxymethylamine, acetamide,2,2-difluoro-n-methoxy-n-methyl, 2,2-bis fluoranyl-n-methoxy-n-methyl-ethanamide |
| Formel vægt | 139.1 |
| Procent renhed | 95% |