Få mere at vide
2,2-Difluor-4-pentenosyre, 97%
Artikelnummer. 15434867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434867 5 g 5g
15444867 250 mg 250mg
15424867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32173.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136,098 g/mol
2,2-difluor-4-pentensyre er involveret i iodlactoniseringsreaktionen for at give den tilsvarende gamma-lacton, som omdannes til fremstilling af 5-hydroxy-3,3-difluorpiperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-difluor-4-pentensyre er involveret i iodlactoniseringsreaktionen for at give
den tilsvarende gamma-lacton, som omdannes til fremstilling af 5-hydroxy-3,3-difluorpiperidin.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55039-89-9
Molekylær formel C5H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.098
MDL nummer MFCD09800642
InChI nøgle LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
IUPAC navn 2,2-difluorpent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Kogepunkt 56 °C til 58 °C (3 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%