Få mere at vide
2,2-Difluoro-4-pentenoic acid, 97%
Artikelnummer. 15424867
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424867 1 g 1g
15444867 250 mg 250mg
15434867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32173.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55039-89-9 | C5H6F2O2 | 136.098 g/mol
2,2-difluor-4-pentensyre er involveret i iodlactoniseringsreaktionen for at give den tilsvarende gamma-lacton, som omdannes til fremstilling af 5-hydroxy-3,3-difluorpiperidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-difluor-4-pentensyre er involveret i iodlactoniseringsreaktionen for at give
den tilsvarende gamma-lacton, som omdannes til fremstilling af 5-hydroxy-3,3-difluorpiperidin.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55039-89-9
Molekylær formel C5H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 136.098
MDL nummer MFCD09800642
InChI nøgle LHOKYUDUAYXFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropent-4-enoicacid, 2,2-difluoro-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-difluoro, 2,2-difluoro-pent-4-enoic acid, 10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/lhokyuduayxfgf-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11954656
IUPAC navn 2,2-difluorpent-4-ensyre
SMIL C=CCC(C(=O)O)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Kogepunkt 56°C to 58°C (3 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid