Få mere at vide
2,2-difluoro-3-phenylpropanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-difluoro-3-phenylpropanoic acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F2O2/c10-9(11,8(12)13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 186.0492 |