missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Difluoro-3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, TRC

Artikelnummer. 30379539
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379539 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447365100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-3-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid
CAS 1248233-69-3
Molekylær formel C6 H10 F2 O3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10F2O3/c1-3(2)4(9)6(7,8)5(10)11/h3-4,9H,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CC(C)C(O)C(F)(F)C(=O)O
IUPAC navn 2,2-difluoro-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.139
Formel vægt 168.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.