Få mere at vide
2,2-Difluoro-3-hydroxy-(3-pyridyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoro-3-hydroxy-(3-pyridyl)propionic Acid |
| CAS | 887354-54-3 |
| Molekylær formel | C8 H7 F2 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F2NO3/c9-8(10,7(13)14)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H,(H,13,14) |
| SMIL | OC(c1cccnc1)C(F)(F)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-difluoro-3-hydroxy-3-pyridin-3-ylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.14 |
| Formel vægt | 203.0394 |